Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dibromo-1,2-benzènediamine chlorhydrate 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2-Diamino-3,5-dibromobenzene Monohydrochloride, 3,5-Dibromo-o-phenylenediamine monohydrochloride

223735000
ACRO223735000EA 168 EUR InStock
ACRO223735000
3,5-Dibromo-1,2-benzènediamine chlorhydrate 99%
3,5-Dibromo-1,2-benzènediamine chlorhydrate
Appearance: Beige Powder


Formule: C₆H₆Br₂N₂
MW: 302,39 g/mol
Point de fusion: 238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012967
Numéro CAS: 75568-11-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité