Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3) 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
226310010
ACRO226310010EA 225 EUR InStock
ACRO226310010
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3) 90%
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3)
Formule: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
Point de fusion: >140 °C (dec.)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150714
Numéro CAS: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15 % (105°C, 5 hrs)
HPLC ≥88 %
UV Lambda max 262 nm (+/- 2 nm)
pH 3.0 to 7.0 (0.5 % in water)
Absorbance scale 0.70 to 0.80 (A250/A260)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité