6-(Méthylthio)purine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
226560010
ACRO226560010EA 82.5 EUR InStock
ACRO226560010
6-(Méthylthio)purine 98%
6-(Méthylthio)purine
Formule: C₆H₆N₄S
Point de fusion: 219…223 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005576
Numéro CAS: 50-66-8
EINECS: 200-057-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to green-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 223 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité