5-Aminouracile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
226820250
ACRO226820250EA 124 EUR InStock
ACRO226820250
5-Aminouracile 98%
5-Aminouracil
Formule: C₄H₅N₃O₂
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00006025
Numéro CAS: 932-52-5
EINECS: 213-252-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité