Mitomycine C (2 mg/48 mg NaCl)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
226940020
ACRO226940020EA 137 EUR InStock
ACRO226940020
Mitomycine C (2 mg/48 mg NaCl)
Mitomycine C
Formule: C₁₅H₁₈N₄O₅
Point de fusion: >360 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078109
Numéro CAS: 50-07-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to violet Powder
HPLC ≥99 % with regard to the non-formulated material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité