Acétate de 1-naphtyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
227250250
ACRO227250250EA 76.1 EUR InStock
ACRO227250250
Acétate de 1-naphtyle 99%
Acétate de 1-naphtyle
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 1,1305 g/cm³ (50 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003922
Numéro CAS: 830-81-9
EINECS: 212-599-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light pink Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité