Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ochratoxin A 99+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

227400050
ACRO227400050EA 444 EUR InStock
ACRO227400050
Ochratoxin A 99+%
Ochratoxin A


Formule: C₂₀H₁₈ClNO₆
Point de fusion: 169 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078079
Numéro CAS: 303-47-9
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
HPLC ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité