Auramine O, pur colorant biologique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
227520500
ACRO227520500EA 66.7 EUR InStock
ACRO227520500
Auramine O, pur colorant biologique
Auramine O
Formule: C₁₇H₂₂ClN₃
Point de fusion: >250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012484
Numéro CAS: 2465-27-2
EINECS: 219-567-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥60 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité