D(+)-Ribono-1,4-lactone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
227830100
ACRO227830100EA 273 EUR InStock
ACRO227830100
D(+)-Ribono-1,4-lactone 96%
D(+)-Ribonic acid γ-lactone
Formule: C₅H₈O₅
MW: 148,11 g/mol
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063241
Numéro CAS: 5336-08-3
EINECS: 226-256-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
GC ≥95 %
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation +17° to +19° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité