Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 97+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

227850010 227850250 227852500 227850050
ACRO227850010EA 108 EUR InStock
ACRO227850010 ACRO227850250 ACRO227852500 ACRO227850050
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 97+%
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté


Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Point de fusion: 170…177 °C (dec.)
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.0 to 103.0 %
Appearance of solution (5% in water) Clear solution
pH 9.0 to 11.0
Color of solution ≤25 APHA (5 % in water)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité