4(3H)-Pyrimidinone 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Pyrimidinol, 4(3H)-Pyrimidone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine, Pyrimidin-4(3H)-one
228250100
ACRO228250100EA 149 EUR InStock
ACRO228250100
4(3H)-Pyrimidinone 98+%
4(3H)-Pyrimidinone
Appearance: White to light yellow Powder
Formule: C₄H₄N₂O
MW: 96,09 g/mol
Point de fusion: 163…168 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006664
Numéro CAS: 51953-17-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité