γ-L-Glutamyl-L-glutamic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
228812500
ACRO228812500EA 199 EUR InStock
ACRO228812500
γ-L-Glutamyl-L-glutamic acid
Protéines et Peptides
CAS No.: 1116-22-9
  • Infrared spectrum: White powder
  • Solubility: (5% in water) clear coluorless
  • Specific optical rotation: 4 to 6° (20 °C, 589 nm) (c=1, 0,5 N HCl)
  • Melting point: 179 to 182 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité