Citrinin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Citrinin, yellow, (3S,4R)-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-4,6-dihydro-3H-isochromene-7-carboxylic acid
229580050
ACRO229580050EA 255 EUR InStock
ACRO229580050
Citrinin 98%
Citrinin
Appearance: Yellow Crystalline powder or flakes
Formule: C₁₃H₁₄O₅
MW: 250,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006912
Numéro CAS: 518-75-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité