Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Eosine B (bleuâtre), Haute Pureté colorant biologique

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91

229650250 229651000
ACRO229650250EA 35.7 EUR InStock
ACRO229650250 ACRO229651000
Eosine B (bleuâtre), Haute Pureté colorant biologique
Eosine B (bleuâtre)


Formule: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
MW: 624,06 g/mol
Point de fusion: >310 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005041
Numéro CAS: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 511 to 520 nm (in water + 1% Na2CO3)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.22

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité