Prostaglandin E2 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
233560100
ACRO233560100EA 762 EUR InStock
ACRO233560100
Prostaglandin E2 98%
Prostaglandin E2
Appearance: White to cream to light yellow Powder
Formule: C₂₀H₃₂O₅
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077861
Numéro CAS: 363-24-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité