Prostaglandin E1 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Alprostadil, Caverject, PGE1, 7-((1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-((S,E)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl)-5-oxocyclopentyl)heptanoic acid
235020100
ACRO235020100EA 667 EUR InStock
ACRO235020100
Prostaglandin E1 98+%
Prostaglandin E1
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₂₀H₃₄O₅
MW: 354,487 g/mol
Point de fusion: 115…116 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077860
Numéro CAS: 745-65-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité