1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
235060010
ACRO235060010EA 63.5 EUR InStock
ACRO235060010
1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide 98%
1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide
Appearance: Beige to grey-green to brown Powder
Formule: C₉H₁₂BrNO₂
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078115
Numéro CAS: 52768-23-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey-green to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité