Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxycarbonylphénolate de sodium 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

235145000
ACRO235145000EA 252 EUR InStock
ACRO235145000
4-Méthoxycarbonylphénolate de sodium 99%
4-Méthoxycarbonylphénolate de sodium


Formule: C₈H₇NaO₃
Point de fusion: >125 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016470
Numéro CAS: 5026-62-0
EINECS: 225-714-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 98.5 to 102.0 % (On anhydrous substance)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité