Méthanolate de potassium 0.1 N dans un mélange toluène/méthanol, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
240605000
ACRO240605000EA 119 EUR InStock
ACRO240605000
Méthanolate de potassium 0.1 N dans un mélange toluène/méthanol, pur
Méthanolate de potassium
Formule: CH₃KO
Densité: 0.85 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012416
Numéro CAS: 865-33-8
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.095 to 0.105 N
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité