Phloroglucide hydrate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
241770250
ACRO241770250EA 172 EUR InStock
ACRO241770250
Phloroglucide hydrate 95%
Phloroglucide hydrate
CAS No.: 491-45-2
Formule: C₁₂H₁₀O₅.xH₂O
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01543374
Numéro CAS: 491-45-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité