Pimozide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
242010010
ACRO242010010EA 255 EUR InStock
ACRO242010010
Pimozide
Pimozide
  • Bioactive
Point de fusion: 214…222 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2062-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 222 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité