Sodium 30% (p/p) dispersion dans le toluène, Ø <0.1 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
243262500
ACRO243262500EA 181 EUR InStock
ACRO243262500
Sodium 30% (p/p) dispersion dans le toluène, Ø <0.1 mm
Sodium
Formule: Na
MW: 22,99 g/mol
Densité: 0.90 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085307
Numéro CAS: 7440-23-5
ONU: 3482
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dispersion in toluene
Additional info Trace analysis based on 100% sodium metal purity
Strength ≥30 % (Na)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤550 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité