Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4'-Difluoroacétophénone 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one

246770100 246770500
ACRO246770100EA 84.2 EUR InStock
ACRO246770100 ACRO246770500
2',4'-Difluoroacétophénone 99%
2',4'-Difluoroacétophénone


Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (25 mmHg)
Densité: 1.23 g/cm³
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151261
Numéro CAS: 364-83-0
EINECS: 206-667-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité