3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid xhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid xhydrate, 5-Amino-2H-1, 2, 4-triazole-3-carboxylic acid xhydrate
249301000
ACRO249301000EA 136 EUR InStock
ACRO249301000
3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid xhydrate 98%
3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid xhydrate
Formule: C₃H₄N₄O₂·xH₂O
MW: 128,09 g/mol (anhy)
Point de fusion: 178…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149595
Numéro CAS: 1266615-63-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 183 °C
Loss on drying ≤2 %
Titration excess NaOH ≥97.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité