4-Iodobenzoate d'éthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
249640050
ACRO249640050EA 27.9 EUR InStock
ACRO249640050
4-Iodobenzoate d'éthyle 97%
4-Iodobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Point d'ébullition: 281…283 °C (760 mmHg)
Densité: 1.65 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017344
Numéro CAS: 51934-41-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5865 to 1.5885 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité