2-Bromobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromobenzoate
249810500
ACRO249810500EA 83.2 EUR InStock
ACRO249810500
2-Bromobenzoate de méthyle 98%
2-Bromobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 253 °C (1013 hPa)
Densité: 1.51 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00016328
Numéro CAS: 610-94-6
EINECS: 210-241-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité