Calcium L(+)-lactate pentahydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
250200010
ACRO250200010EA 56 EUR InStock
ACRO250200010
Calcium L(+)-lactate pentahydraté 98%
Calcium L(+)-lactate pentahydraté
Formule: C₆H₁₀CaO₆·5H₂O
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150344
Numéro CAS: 865717-20-0
EINECS: 248-953-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying 22.0 % to 27.0 %
Heavy metals ≤10 ppm
pH 6.0 to 8.0 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤80 ppm
Phosphate (PO4) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) ≤400 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Calcium (Ca) 13.4 to 14.5 %
Iron (Fe) ≤40 ppm
Alkalies+Mg (as sulfates) ≤1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité