ɑ-Cyclopentyl-DL-mandelic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: alpha-Cyclopentylmandelic Acid, α-Cyclopentylmandelic acid
250970050
ACRO250970050EA 101 EUR InStock
ACRO250970050
ɑ-Cyclopentyl-DL-mandelic acid 98%
alpha-Cyclopentyl-DL-mandelic acid
Appearance: White to beige Powder
Formule: C₁₃H₁₆O₃
MW: 220,27 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (.5 mmHg)
Point de fusion: 144…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019296
Numéro CAS: 427-49-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 150 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité