D(-)-Cystéine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
254300010
ACRO254300010EA 220 EUR InStock
ACRO254300010
D(-)-Cystéine 99%
D(-)-Cystéine
Formule: C₃H₇NO₂S
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066461
Numéro CAS: 921-01-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %
Specific optical rotation -8.0° to -9.5° (20°C, 589 nm) (C=5, 2 N HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité