Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethylester, 1,2-dimethyl (1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, (1R,2R)-rel-Dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
255350050
ACRO255350050EA 114 EUR InStock
ACRO255350050
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 99+%
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,153 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (18 mmHg)
Densité: 1.12 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062806
Numéro CAS: 826-35-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité