3-Cyclohexylpropane-1-ol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxypropylcyclohexane, 3-Cyclohexylpropan-1-ol
255880050
ACRO255880050EA 86.3 EUR InStock
ACRO255880050
3-Cyclohexylpropane-1-ol 99%
3-Cyclohexylpropane-1-ol
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: 116 °C
Numéro MDL: MFCD00001528
Numéro CAS: 1124-63-6
EINECS: 214-401-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité