Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,10-Dichlorodécane 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

255930250
ACRO255930250EA 124 EUR InStock
ACRO255930250
1,10-Dichlorodécane 98%
1,10-Dichlorodécane


Formule: ClH₂C(CH₂)₈CH₂Cl
MW: 211,17 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15.6 °C
Densité: 0.999 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000957
Numéro CAS: 2162-98-3
EINECS: 218-489-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité