Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

257420010 257420025
ACRO257420010EA 67.7 EUR InStock
ACRO257420010 ACRO257420025
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle 99%
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle


Formule: C₈H₁₆O₄
Point d'ébullition: 210…220 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041928
Numéro CAS: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité