4-Epioxytetracycline, 97%, can be used as secondary standard
Fournisseur: Thermo Scientific
257711000
ACRO257711000EA 259 EUR InStock
ACRO257711000
4-Epioxytetracycline, 97%, can be used as secondary standard
Étalons Étalons organiques
CAS No.: 14206-58-7
MDL No.: MFCD00021181
GHS Symbols: GHS07, GHS08,
Melting Point: 168 °C (D)
Appearance: Green-beige to brown Powder
Storage Temperature: Ambient
Signal word: Warning
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité