alpha-Apo-oxytetracycline, can be used as secondary standard
Fournisseur: Thermo Scientific
257721000
ACRO257721000EA 179 EUR InStock
ACRO257721000
alpha-Apo-oxytetracycline, can be used as secondary standard
Étalons Étalons organiques
CAS No.: 18695-01-7
MDL No.: MFCD00062827
GHS Symbols: GHS07, GHS08,
Melting Point: 200 °C (D)
Appearance: Khaki Crystalline powder
Storage Temperature: Ambient
Signal word: Warning
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité