beta-Apo-oxytetracycline, can be used as secondary standard
Fournisseur: Thermo Scientific
257731000
ACRO257731000EA 191 EUR InStock
ACRO257731000
beta-Apo-oxytetracycline, can be used as secondary standard
Étalons Étalons organiques
CAS No.: 18751-99-0
MDL No.: MFCD00062827
GHS Symbols: GHS08
Melting Point: 200 to 204 °C (D)
Appearance: Yellow-brown to brown Powder
Storage Temperature: Ambient
Signal word: Warning
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité