Butoxyacetic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
257760010
ACRO257760010EA 103 EUR InStock
ACRO257760010
Butoxyacetic acid 98%
Butoxyacetic acid
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 108 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067044
Numéro CAS: 2516-93-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité