5-Fluorocytosine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
258340010 258340050 258342500
ACRO258340010EA 179 EUR InStock
ACRO258340010 ACRO258340050 ACRO258342500
5-Fluorocytosine 99+%
5-Fluorocytosine
Formule: C₄H₄FN₃O
MW: 129,09 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 296 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006035
Numéro CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 105°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité