Buffer solution pH 5, Acetate Buffer
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
258620010
ACRO258620010EA 51 EUR InStock
ACRO258620010
Buffer solution pH 5, Acetate Buffer
Buffers Biologische buffers
Collapse All
Désignation Concentration Valeur pH Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Acetate buffer Contains 0.7 ml glacial acetic acid and 0.6 g potassium hydroxide per litre. 4,98 - 5,02 (20 °C) Plastic bottle 1 L ACRO258620010
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité