Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amidinothiourea 99+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Guanylthiourea

259190100
ACRO259190100EA 25.2 EUR InStock
ACRO259190100
Amidinothiourea 99+%
Amidinothiourea
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals


Formule: C₂H₆N₄S
MW: 118,158 g/mol
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014472
Numéro CAS: 2114-02-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.3 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité