Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Hydroxycitronellal 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

259680250
ACRO259680250EA 51.5 EUR InStock
ACRO259680250
7-Hydroxycitronellal 97%
7-Hydroxycitronellal


Formule: C₁₀H₂₀O₂
Point d'ébullition: 241 °C
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014681
Numéro CAS: 107-75-5
EINECS: 203-518-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.916 to 0.924 g/ml
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité