Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiophène-3-carbonitrile 94%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile

263160010
ACRO263160010EA 39.2 EUR InStock
ACRO263160010
Thiophène-3-carbonitrile 94%
Thiophène-3-carbonitrile


Formule: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (10 mmHg)
Densité: 1,1956 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00151852
Numéro CAS: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5595 to 1.5615 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité