(R)-(-)-Acide hydratropique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
264662500
ACRO264662500EA 58.6 EUR InStock
ACRO264662500
(R)-(-)-Acide hydratropique 99%
(R)-(-)-Acide hydratropique
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063140
Numéro CAS: 7782-26-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow to light brown Crystals or needles or low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -75° to -82° (20°C, 589 nm) (c=1.5, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité