Tris phosphate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
264952500
ACRO264952500EA 300 EUR InStock
ACRO264952500
Tris phosphate 98%
Tris phosphate
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₄H₁₄NO₇P
MW: 219,13 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043285
Numéro CAS: 6992-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité