Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Difurfuryl sulphide 96%

Fournisseur: Thermo Scientific

265080050
ACRO265080050EA 52.5 EUR InStock
ACRO265080050
Difurfuryl sulphide 96%
Difurfuryl sulphide


Formule: C₁₀H₁₀O₂S
Point d'ébullition: 135…143 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 30…32 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010081
Numéro CAS: 13678-67-6
EINECS: 237-172-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité