Ethyl-trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: trans-Ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
265650010
ACRO265650010EA 176 EUR InStock
ACRO265650010
Ethyl-trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride 98%
Ethyl-trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride
CAS No.: 28250-14-8
Formule: C₉H₁₈ClNO₂
MW: 207,698 g/mol
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144297
Numéro CAS: 28250-14-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité