cis-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
265860010
ACRO265860010EA 218 EUR InStock
ACRO265860010
cis-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99%
cis-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formule: C₇H₁₆ClNO
Point de fusion: 131…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5691-37-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité