3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
268085000
ACRO268085000EA 68.6 EUR InStock
ACRO268085000
3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride 99%
3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₈H₁₄ClNO₃
Point de fusion: 160…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143176
Numéro CAS: 205692-64-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité