Palladium 99.9% (sur base traces de métaux), éponge
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
268150010
ACRO268150010EA 336 EUR InStock
ACRO268150010
Palladium 99.9% (sur base traces de métaux), éponge
Palladium
Formule: Pd
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ONU: 3089
Merck Index: 12,07121
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité