Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride 50-55% (p/p) dans le 1,2-dichloroéthane
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
268780025
ACRO268780025EA 103 EUR InStock
ACRO268780025
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride 50-55% (p/p) dans le 1,2-dichloroéthane
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride
Formule: C₁₆H₃₈F₃N
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145365
Numéro CAS: 99337-56-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to brown Solution
Infrared spectrum Conforms
NMR Consistent with structure
Strength 50 to 55 % (NMR)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité